800741P
Avanti
N-18:1 L-Serine
N-oleoyl L-serine, powder
Sinónimos:
1-(9Z-octadecenoyl)-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-(9Z)- octadecenamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-oleoamidopropanoate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (800741P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800741P
tipo de lípido
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available