791113P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Co)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), powder
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] cobalt salt
Seleccione un Tamaño
319,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
319,00 €
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg (791113P-10MG)
package of 1 × 5 mg (791113P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COC(CCC(NCCCCC(C(O)=O)(N12(C3)CC(O1OO2C3=O)=O)[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O.[Co]
Descripción general
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-10MG)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)