Documentos clave
790528C
Avanti
18:1 DGS-NTA
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt); DOGS NTA
Seleccione un Tamaño
5 MG
157,00 €
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
157,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H100N5O13
Número de CAS:
Peso molecular:
1015.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (790528C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 790528C
concentración
5 mg/mL (790528C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
18:1 DGS-NTA has been used for the preparation of liposomes.[1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790528C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Actin retrograde flow and actomyosin II arc contraction drive receptor cluster dynamics at the immunological synapse in Jurkat T cells
Yi J, et al.
Molecular Biology of the Cell, 23(5), 834-852 (2012)
E Barklis et al.
The EMBO journal, 16(6), 1199-1213 (1997-03-17)
We have developed a system for analysis of histidine-tagged (His-tagged) retrovirus core (Gag) proteins, assembled in vitro on lipid monolayers consisting of egg phosphatidylcholine (PC) plus the novel lipid DHGN. DHGN was shown to chelate nickel by atomic absorption spectrometry
C Vénien-Bryan et al.
Journal of molecular biology, 274(5), 687-692 (1998-02-07)
Two-dimensional crystals of the histidine-tagged-HupR protein, a transcriptional regulator from the photosynthetic bacterium Rhodobacter capsulatus, were obtained upon specific interaction with a Ni2+-chelated lipid monolayer. HupR is a response regulator of the NtrC family; it activates the transcription of the
C Dietrich et al.
Biochemistry, 35(4), 1100-1105 (1996-01-30)
The coupling of a DNA-binding protein to self-organized lipid monolayers is examined at the air-water interface by means of film balance techniques and epifluorescence microscopy. We used two recombinant species of the heat shock factor HSF24 which differ only in
E Barklis et al.
The Journal of biological chemistry, 273(13), 7177-7180 (1998-04-29)
In an in vitro system that mimics the assembly of immature human immunodeficiency virus (HIV) particles, ordered arrays of HIV-1 capsid (CA) proteins encoded by the viral gag gene have been obtained by incubation of histidine-tagged capsid proteins (His-HIVCA) beneath