Merck
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
Seleccione un Tamaño
5 MG
323,00 €
323,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
323,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H41NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
447.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
323,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H41NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-21,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
GEFDLAGKQTXZFZ-FCHIASMESA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)