Merck
700177P
Avanti
Dihydro FF-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
Seleccione un Tamaño
1 MG
673,00 €
673,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
673,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H48O
Número de CAS:
Peso molecular:
412.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
673,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg (700177P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) is a sterol.[1] It is a derivative of 24,25-dihydrolanosterol.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) plays a role in triggering the initiation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro.[2] It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700177P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)
Steroidal triterpenes of cholesterol synthesis
Avcimovivc J and Rozman D
Molecules (Basel), 18(4), 4002-4017 (2013)