Merck
700173P
Avanti
Dihydro T-MAS
powder
Sinónimos:
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O
Número de CAS:
Peso molecular:
414.71
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg (700173P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS) is a sterol involved in triggering the activation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700173P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Steroidal triterpenes of cholesterol synthesis
Avcimovivc J and Rozman D
Molecules (Basel), 18(4), 4002-4017 (2013)
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)