Documentos clave
700096P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
cholest-5-ene-3β,7α,24(S)-triol
Seleccione un Tamaño
1 MG
596,00 €
596,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
596,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O3
Número de CAS:
Peso molecular:
418.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
596,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700096P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is synthetically synthesized via from E-α, β-enone from the starting compounds Arsonium ylide and J-tert-butyldimethylsilyloxy-bisnor-5-cholenaldehyde. This undergoes further changes to form 7α,24(S)-dihydroxycholesterol.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is a ligand for liver X receptor (LXR) and binds to the ligand binding domain of LXRα and LXRβ.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700096P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simple, stereocontrolled syntheses of 24 (S), 25-epoxy-22 (R)-hydroxycholesterol, 22 (R), 24 (S)-dihydroxycholesterol and diastereomers, new ligands for binding and activation of LXRs
Corey EJ and Grogan MJ
Tetrahedron Letters, 39(51), 9355-9356 (1998)