Merck
700083P
Avanti
3-oxo-4-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
cholest-4-en-3-one-27-oic acid
Seleccione un Tamaño
1 MG
474,00 €
474,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
474,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H42O3
Número de CAS:
Peso molecular:
414.62
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
474,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
(25R)-cholest-4-en-26-oic acid, 3-oxo
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700083P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(CC2)C(CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)C(O)=O)C)=CC2=O
Clave InChI
PSXQJZDFWDKBIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-oxo-4-cholestenoic acid (3OChA) is synthesized from cholesterol by the oxidation at the positions C3 and C26 in the presence of P450 cytochromes (CYP125 and CYP142). This pathway is well established in M. smegmatis.[1] 3OChA is an intermediate in cholesterol catabolism and is more soluble compared to cholesterol.[1]
Aplicación
3-oxo-4-cholestenoic acid has been used as a inducer ligand for the TetR-like repressor (KstR) of M. smegmatis.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
3-oxo-4-cholestenoic acid (3OChA) acts as an inducer to the TetR-like repressor (KstR) and modulates the expression kstR regulon genes.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700083P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Esther García-Fernández et al.
The Journal of biological chemistry, 289(25), 17576-17588 (2014-05-08)
Cholesterol degradation plays a prominent role in Mycobacterium tuberculosis infection; therefore, to develop new tools to combat this disease, we need to decipher the components comprising and regulating the corresponding pathway. A TetR-like repressor (KstR) regulates the upper part of