Merck
H6779
Sigma-Aldrich
6α-Hydroxycortisol
≥98%
Sinónimos:
4-Pregnene-6α,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
Seleccione un Tamaño
5 MG
129,00 €
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
129,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O6
Número de CAS:
Peso molecular:
378.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
solubilidad
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)