Documentos clave
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
Seleccione un Tamaño
100 μG
174,00 €
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
174,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34D4O3
Peso molecular:
378.58
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)