Merck
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H45NO5
Peso molecular:
487.67
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Click Chemistry
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable