330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1C([C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H]
Clave InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)