Documentos clave
Z768065
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 2000 mL without handles
Seleccione un Tamaño
1 EA
365,00 €
365,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
365,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.72
365,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
fits flask 2000 mL without handles
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0025000834
Descripción general
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 2000ml round bottom flask. Outside diameter 194.7 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)