Documentos clave
Z766879
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size XL
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
El producto Z766879 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
(chloroprene gloves)
green
tamaño
XL
descripción
ambidexterous
textured fingers
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
envase
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante / nombre comercial
Microflex NEC-288-XL
Longitud
11.8 in. , cuff
grosor
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Descripción general
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
Información legal
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)