Documentos clave
OH30430068
Ohaus® PR Analytical Balance
Model PR124/E, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
1 EACH
1130,00 €
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
1130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30430068
intervalo de medición de la capacidad de pesada
120 g, resolution: 0.1 mg
plato de pesaje diám.
9 cm
Descripción general
Offering accuracy and repeatability in essential weighing applications in laboratory, industrial and education settings, PR Analytical and Precision Balances deliver competitive performance at an economical price. Featuring RS232 connectivity for easy communication, and a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, the PR is perfectly designed for your workplace.
Aplicación
Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Características y beneficios
User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, userselectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)