Documentos
Z743200
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 12 mm (13 mm), plastic
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiales
plastic
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970301
Parámetros
100 °C max. temp.
Diámetro
12 mm (13 mm)
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.