M3409
Magnesium sulfate solution
for molecular biology, 1.00 M±0.04 M
Sinónimos:
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
esterilidad
0.2 μm filtered
formulario
liquid
concentración
1.00 M±0.04 M
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
actividad extraña
DNase, RNase, nickase and protease, none detected
cadena SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- as a component in super optimal broth with catabolite repression (SOC) medium for culturing Escherichia coli
- as a component in transition media for culturing human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)]
- as a component in M9 buffer for worm fixation prior to nuclei extraction
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable