Documentos clave
Z764647
MAGic Clamp tube rack
to hold, 32 x 15 mL tubes
Sinónimos:
tube clamps
Seleccione un Tamaño
1 EA
195,00 €
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
195,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 32 x 15 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-T15
tamaño
8.5 in. × 5 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Información legal
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)