Z743087
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP35-HL, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P), volume 2.5 L
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
FP35-HL
Julabo 9312618
Parámetros
-35 °C temp. range (150 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
capacidad de enfriamiento
0.45 kw (at 20 °C)
apertura del baño An × L × P
18 cm × 12 cm × -- cm
capacidad
2.5 L
volumen
2.5 L
2500 mL
Descripción general
- ICC = Intelligent Cascade Control
- Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
- VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
- RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
- LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)