Documentos clave
Z612197
Julabo® recirculating coolers
FC600, AC/DC input 240 V AC, temperature -20-80 °C
Seleccione un Tamaño
1 EA
8230,00 €
1 EA
8230,00 €
1 EA
8230,00 €
8230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
8230,00 €
1 EA
8230,00 €
1 EA
8230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.77
8230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
FC600
Julabo 9600060
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la temperatura
-20 to -80 °C
Parámetros
-20-80 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
20 L/min pump flow
capacidad de enfriamiento
210 W (at -10°C)
400 W (at 5°C)
470 W (at 10°C)
600 W (at 20°C)
capacidad
6-8 L
Descripción general
For environmentally friendly cooling:
  • Rapid, powerful and efficient
  • Easy to fill
  • Space saving design
  • Multi-Display (LED) for actual and setpoint values, resolution 0.1°C
  • Keypad setting
  • High and low temperature warning functions
  • Low noise operation
  • ACC - Active Cooling Control, cooling compressor activated for whole range
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain performance
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • FC models have adjustable ratio for inlet/outlet temp and RS232 interface
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)