Documentos clave
Z743035
Julabo® CORIO CD heating circulator
CD-BC12, bath capacity 8.5 L (12 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
2470,00 €
2470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
2470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel bath
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9012512
intervalo de medición de la temperatura
20-150 °C
baño capacidad
8.5 L (12 L)
externo An × L × Al
33 cm × 49 cm × 47 cm
apertura An × L × Al
22 cm × 15 cm × 20 cm
Descripción general
CORIO CD heating circulators feature professional technology for high standards. These units facilitate internal temperature control in the bath tank or control of externally connected applications.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
  • Integrated cooling coil for counter-cooling
Información legal
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)