Documentos clave
Z742438
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 1 microplate
Seleccione un Tamaño
1 EA
109,00 €
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
109,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.73
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
holds 1 microplate
max. 4 xmicroplates
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-MP
Descripción general
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
Información legal
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)