Saltar a
Z763527
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 4)
Sinónimos:
flask clamps, magnetic clamps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
80,50 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
80,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z763500Z763519Z763489
description
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 4)
description
holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8)
description
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
description
holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20)
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-250
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-50
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp magnetic clamp
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)