Documentos clave
Z742310
Rocking platform for RotoBot Mini
size 6 in. × 10 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
226,00 €
226,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
226,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
226,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific
tamaño
6 in. × 10 in.
Descripción general
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Otras notas
For use with the Rotobot Rotating Mixer Z742300/1/2 (Benchmark Scientific number R4045).
Información legal
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)