Documentos clave
Z742308
Rocking platform for RotoBot Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
180,00 €
180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
180,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tamaño
mini
6 in. × 5.5 in.
Características
includes flat mat
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific R4040-RP
Descripción general
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Otras notas
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
Información legal
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)