Documentos clave
Z740865
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets DIN ISO 4788
capacity 250 mL, subdivision, 2.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
Seleccione un Tamaño
1 EA
78,10 €
78,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
78,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
78,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
subdivision 2.0 mL
envase
pkg of 1
tol. measuring range
1.0 mL
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets DIN ISO 4788 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)