Documentos clave
Z740533
KDS Legato 111, dual syringe nanoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Sinónimos:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Seleccione un Tamaño
1 EA
3020,00 €
3020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3020,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
3020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 788111
Parámetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamaño
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volumen
0.0005-10 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descripción general
Dual syringe infuse/withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Features:
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Información legal
Legato is a trademark of KD Scientific
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)