Documentos clave
Z740530
KDS Legato 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Sinónimos:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Seleccione un Tamaño
1 EA
2290,00 €
2290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2290,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
2290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 788100
Parámetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamaño
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volumen
0.0005-10 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descripción general
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Características y beneficios
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • Stall detection
  • High resolution color touch screen
  • Unparalleled ease of use
  • Password protected touch display
  • Run LED light on front pane
  • lFull metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs/13 kg linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Información legal
Legato is a trademark of KD Scientific
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)