Z740531
KDS Legato™ 101, dual syringe nanliter pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Sinónimos:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Seleccione un Tamaño
2750,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2750,00 €
Productos recomendados
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 788101
Parámetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamaño
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volumen
0.0005-10 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Categorías relacionadas
Descripción general
Features:
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
- High resolution color touch screen
- Unparalled ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)