Documentos clave
Z684589
Ace Rotary Evaporator Purge Adapter
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
99,70 €
99,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
99,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
99,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE stopcock
Junta
joint: ST/NS35/20
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 3953-03
Longitud
75 mm
llave de paso diám.
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Glass purge adapters for use with popular brands of rotary evaporators. Top has 35/20 socket joint for joining with the trap or condenser. The bottom has a 35/20 ball joint for connecting to the receiver flask. The middle or purge tube has either a 4 mm PTFE stopcock or a 2 mm valve to allow for purging or adding a purge gas into the flask assembly.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)