Documentos clave
Z404624
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
Laboratory Splash Shield
Seleccione un Tamaño
1 EA
142,00 €
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
142,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
Descripción general
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)