Documentos clave
Z683612
Syringe PP/PE without needle
luer slip tip, eccentric, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
Sinónimos:
polypropylene syringes
Seleccione un Tamaño
100 EA
98,30 €
98,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
98,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
98,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
graduated 1 mL
envase
pkg of 100 ea bulk packed
capacidad
20 mL
Descripción general
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)