Documentos clave
Z682063
Ace rotary evaporator condenser complete "C" assembly
plastic-coated glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144, includes 1 L receiving flask and clamp
Seleccione un Tamaño
1 EA
1670,00 €
1670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1670,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
plastic-coated glass
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 40642
Categorías relacionadas
Descripción general
The "C" condenser assembly consists of the main glass outer trap body with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks.
Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi® rotary evaporator. The assembly also includes the glass cold trap inner body, PTFE sealing ring with Viton® O-rings, PTFE lid and hose barbs with GL threaded caps.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)