Z680192
Titanium tweezers
Style OO
Seleccione un Tamaño
34,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
34,40 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Aven
total L
4.75 in. (121 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Lightweight (high strength to weight ratio)
- Zero magnetic retentively
- Temperature resistant to 800 °F
- Chemical and corrosion resistant
- Non-solder adhesive
- Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)