Saltar a
T4787
Tweezers
Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Sinónimos:
bent needle tweezers, fine bent forceps, fine bent tweezers, Ted Pella 527, laboratory forceps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
178,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 527
size
115 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T4162T4412T6165
Tweezers Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
Tweezers
Tweezers Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4162
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4412
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
Tweezers
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
manufacturer/tradename
Ted Pella 527
manufacturer/tradename
Ted Pella 523-C
manufacturer/tradename
Ted Pella 525
manufacturer/tradename
Ted Pella 5627-TEF
size
115 mm
size
110 mm
size
110 mm
size
115 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)