Documentos clave
Z678481
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1514
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
mol peso
2840
Características
grade 1514
fabricante / nombre comercial
Du Pont
número de viscosidad
(20 °C) (142 mm2/s)
densidad
1.89 g/mL at 20 °C
Descripción general
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Información legal
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)