317275
Dimetilsulfóxido
ACS Reagent Grade.
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.7 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.1% moisture
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Spectroscopic and quantum chemical analysis of Isonicotinic acid methyl ester.: Demonstrates the utility of spectroscopic methods combined with quantum chemical calculations, techniques potentially applicable to samples involving DMSO ( Shoba et al., 2015).
- Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: Investigates the chemical modification of proteins, potentially relevant for studies using DMSO as a solvent to facilitate such reactions ( Bertoldo et al., 2007).
- Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: Describes the characterization of natural polymers, where DMSO could be used to dissolve and analyze similar substances ( Teleman et al., 2002).
Envase
Precaución
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup