Documentos clave
Z676446
Double-Safe PTFE coated thermometer
greener alternative
L 305 mm, temperature -20-110 °C, immersion level, 76 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
65,70 €
65,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
65,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
65,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
immersion level 76 mm
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60400-0600
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
intervalo de medición de la temperatura
-20-110 °C
Longitud
305 mm
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Double-Safe thermometers are PTFE coated Easy-Read thermometers with black Enviro-Safe liquid and yellow back lead free glass. Double-Safe thermometers prevent contamination of the glass and liquid in the event of breakage. Double-Safe is the ideal replacement for mercury thermometers banned (or partially banned) in many US states and most European countries.
  • PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
  • Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
  • Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
  • Lead-free glass and recyclable packaging
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Información legal
Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)