Documentos clave
Z653268
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP45-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 26 L, temp. range -42-200 °C
Seleccione un Tamaño
1 EA
10.480,00 €
1 EA
10.480,00 €
1 EA
10.480,00 €
10.480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
10.480,00 €
1 EA
10.480,00 €
1 EA
10.480,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
10.480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
FP45-HL
Julabo 9312645
Parámetros
-42-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
capacidad de enfriamiento
420 W (at -20 °C)
700 W (at 0 °C)
80 W (at -40 °C)
850 W (at 20 °C)
An × L × profundidad
38 cm × 58 cm × 69 cm
bath opening W × L × depth
23 cm × 26 cm × 20 cm
capacidad
26 L
volumen
26 L
26000 mL
peso
53 kg
Descripción general
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)