Documentos clave
Z646245
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented faucet for 20/30 L Aldrich drums
Seleccione un Tamaño
5 EA
111,00 €
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
111,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Diámetro
70 mm
Descripción general
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)