Documentos clave
51393
Sigma-Aldrich
Outlet valve for plastic container 30 L and 60 L
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
36,60 €
36,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
36,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
36,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)