Documentos clave
Z646237
Sigma-Aldrich
Jerricans
capacity 20 L
Sinónimos:
jerry can, jerry cans, jerrycan
Seleccione un Tamaño
1 EA
143,00 €
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
143,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H10937-0000
An × P
28 cm × 21.5 cm
capacidad
20 L
Descripción general
These high density polyethylene Jerricans have a built-in spout with separate air vent cap for smooth pouring and venting as needed. The spout retracts into the collar to conserve shelf space when transported or stored. A large, molded-in top handle and hand grip on the bottom gives positive control when pouring. Additionally, the wide base ensures stability. Heavy side panels on all models include a large smooth molded-in area for clear labeling and additional information. The jerricans are graduated in U.S. gallons and liters and have extra headspace for expansion of contents.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)