Z630713
Binder drying oven FD series
FD 23, RS422 interface: no
Sinónimos:
benchtop drying oven, drying oven
Seleccione un Tamaño
2310,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2310,00 €
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
FD 23
disponibilidad
available only in EU
Parámetros
5-300 °C temp. range
L × An × Al
433 mm × 516 mm × 492 mm
cámara interna volumen
23 L
An × P × Al interior
222 mm × 300 mm × 280 mm
peso
33 kg
Descripción general
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)