Z340510
Binder drying oven FD series
FD 056, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
benchtop drying oven, drying oven
Seleccione un Tamaño
1980,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1980,00 €
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
FD 056
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
10 C above room temperature-30 °C temp. range
cámara interna volumen
60 L
interior L × An × Al
565 mm × 560 mm × 625 mm
peso
40 kg
Descripción general
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)