Documentos clave
Z620440
Schott® narrow mouth reagent bottles
capacity 500 mL, flat head glass stopper, clear glass bottle
Sinónimos:
211654408
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
El producto Z620440 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
clear glass bottle
flat head glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle
Junta
joint ST/NS24/29
Características
cap
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott 211654408
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
500 mL
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)