Documentos clave
Z620181
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
Sinónimos:
231721489
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
El producto Z620181 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
envase
pack of 250
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Al × Diám.
100 mm × 15.50 mm
capacidad
14 mL
pared tamaño
0.80 mm
Descripción general
with straight rim
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)