Documentos clave
Z615633
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 8 Erlenmeyer flasks 500 cc
Seleccione un Tamaño
1 EA
213,00 €
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
213,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970365
Julabo
Descripción general
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 8 Erlenmeyer flasks with 500 ml capacity fit on a standard tray.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)