Z609765
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 m
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
2.0 mm × 4.0 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
1.0 mm
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH