Documentos
Z609781
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 4.35 mm × 6.35 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 10 m
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
4.35 mm × 6.35 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
1.0 mm
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH