Z609714
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 m
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.8 mm × 1.58 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
0.4 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH